2,5-Dijodotiofen ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A12443.06
A12443.14
A12443.06EA
657
PLN
A12443.06
A12443.14
2,5-Dijodotiofen ≥99%
2,5-Dijodotiofen
Purity: 99%
CAS No.: 625-88-7
Molecular Formula: C4H2I2S
Formula Weight: 335.93
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 39-43°
Boiling Point: 139-140°/15mm
Beilstein Reference: 109915
MDL No.: MFCD00014525
Formuła:
C₄H₂I₂S Temp. Wrzenia: 139…140 °C (15 mmHg) Temp. topnienia: 39…43 °C Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00014525 Numer CAS: 625-88-7 Numer WE (dawny EINECS): 210-915-9 |