3-Chlorotiofen ≥98% may contain up to 2% DMF
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B22669.06
B22669.14
B22669.22
B22669.06EA
492
PLN
B22669.06
B22669.14
B22669.22
3-Chlorotiofen ≥98% may contain up to 2% DMF
3-Chlorotiofen
Purity: 98%
CAS No.: 17249-80-8
Molecular Formula: C4H3ClS
Formula Weight: 118.59
Flash Point: 37°(98°F)
Refractive Index: 1.5520
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 137-139°
Beilstein Reference: 105255
UN No.: 1992
MDL No.: MFCD00043887
Formuła:
C₄H₃ClS Temp. Wrzenia: 137…139 °C Gęstość: 1,276 Temp. Zapłonu: 37 °C (98 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00043887 Numer CAS: 17249-80-8 Jednostka: 1992 ADR: 3,III |