2-Bromo-5-chlorotiofen ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A16682.06
A16682.14
A16682.06EA
251
PLN
A16682.06
A16682.14
2-Bromo-5-chlorotiofen ≥97%
2-Bromo-5-chlorotiofen
Purity: 97%
CAS No.: 2873-18-9
Molecular Formula: C4H2BrClS
Formula Weight: 197.48
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.5960
Boiling Point: 69-70°/18mm
Beilstein Reference: 109897
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00014523
Formuła:
C₄H₂BrClS MW: 197.48 g/mol Temp. Wrzenia: 69…70 °C (18 mmHg) Temp. topnienia: –2 °C Gęstość: 1.803 Temp. Zapłonu: 85 °C (185 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00014523 Numer CAS: 2873-18-9 Numer WE (dawny EINECS): 220-708-5 Jednostka: 2810 ADR: 6.1 III |