3-Bromotiofen ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
3-Thienyl bromide
A14022.18
A14022.09
A14022.30
A14022.18EA
990
PLN
A14022.18
A14022.09
A14022.30
3-Bromotiofen ≥97%
3-Bromotiofen
Purity: 97%
CAS No.: 872-31-1
Molecular Formula: C4H3BrS
Formula Weight: 163.04
Flash Point: 63°(145°F)
Refractive Index: 1.5910
Odour: Pungent
Boiling Point: 157-158°
Beilstein Reference: 105338
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00005464
Formuła:
C₄H₃BrS MW: 163.04 g/mol Temp. Wrzenia: 157…158 °C Temp. topnienia: –10 °C Gęstość: 1.722 Temp. Zapłonu: 63 °C (145 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005464 Numer CAS: 872-31-1 Numer WE (dawny EINECS): 212-821-3 Jednostka: 2810 ADR: 6.1 II |