Drukuj
3-Bromotiofen 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
147800250 147801000 147805000
ACRO147800250EA 609 PLN
ACRO147800250 ACRO147801000 ACRO147805000
3-Bromotiofen 97%
3-Bromotiofen
Formuła: C₄H₃BrS
Temp. Wrzenia: 158 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: -10 °C
Gęstość: 1,74 g/cm³
Temp. Zapłonu: 56 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005464
Numer CAS: 872-31-1
Numer WE (dawny EINECS): 212-821-3
Jednostka: 3384
ADR: 6.1,
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5905 to 1.5925 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %