3,4-Dibromotiofen ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A10512.06
A10512.14
A10512.06EA
858
PLN
A10512.06
A10512.14
3,4-Dibromotiofen ≥98%
3,4-Dibromotiofen
Purity: 98+%
CAS No.: 3141-26-2
Molecular Formula: C4H2Br2S
Formula Weight: 241.94
Flash Point:
Formuła:
C₄H₂Br₂S MW: 241.93 g/mol Temp. Wrzenia: 221…222 °C Temp. topnienia: 4…5 °C Gęstość: 2.188 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005465 Numer CAS: 3141-26-2 Numer WE (dawny EINECS): 221-546-8 |