Drukuj
3,4-Dibromotiofen 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
264520010 264520050 264520250
ACRO264520010EA 213 PLN
ACRO264520010 ACRO264520050 ACRO264520250
3,4-Dibromotiofen 97%
3,4-Dibromotiofen
Formuła: C₄H₂Br₂S
Temp. Wrzenia: 221…222 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 4…5 °C
Gęstość: 2,13 g/cm³
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00005465
Numer CAS: 3141-26-2
Numer WE (dawny EINECS): 221-546-8
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow to light brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6380 to 1.6420 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %