Drukuj
2-Bromotiofen 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Thienyl bromide
154290500 154292500 154290010
ACRO154290500EA 246 PLN
ACRO154290500 ACRO154292500 ACRO154290010
2-Bromotiofen 98%
2-Bromotiofen
Formuła: C₄H₃BrS
MW: 163.04 g/mol
Temp. Wrzenia: 149…151 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –10 °C
Gęstość: 1.68 g/cm³
Temp. Zapłonu: 52 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00005417
Numer CAS: 1003-09-4
Numer WE (dawny EINECS): 213-699-4
Jednostka: 2929
ADR: 6.1 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5850 to 1.5870 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure