2,5-Dibromotiofen 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A13406.14
A13406.18
A13406.30
A13406.14EA
420
PLN
A13406.14
A13406.18
A13406.30
2,5-Dibromotiofen 96%
2,5-Dibromotiofen
Purity: 96%
CAS No.: 3141-27-3
Molecular Formula: C4H2Br2S
Formula Weight: 241.94
Flash Point: 99°(210°F)
Refractive Index: 1.6290
Odour: Pungent
Melting Point: -6°
Boiling Point: 210-212°
Beilstein Reference: 109899
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00005420
Formuła:
C₄H₂Br₂S Temp. Wrzenia: 210…212 °C Temp. topnienia: –6 °C Gęstość: 2,150 Temp. Zapłonu: 99 °C (210 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005420 Numer CAS: 3141-27-3 Numer WE (dawny EINECS): 221-547-3 Jednostka: 2810 ADR: 6.1,II |