2,4-Dibromotiofen ≥90%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L13591.06
L13591.14
L13591.06EA
444
PLN
L13591.06
L13591.14
2,4-Dibromotiofen ≥90%
2,4-Dibromotiofen
Purity: 90+%
CAS No.: 3140-92-9
Molecular Formula: C4H2Br2S
Formula Weight: 241.94
Flash Point:
Formuła:
C₄H₂Br₂S Temp. Wrzenia: 215 °C Temp. topnienia: –30 °C Gęstość: 2,160 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00043889 Numer CAS: 3140-92-9 Jednostka: 2810 ADR: 6.1,III |