2,3-Dibromothiophene ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A12998.06
A12998.14
A12998.06EA
779
PLN
A12998.06
A12998.14
2,3-Dibromothiophene ≥98%
2,3-Dibromothiophene
Purity: 98+%
CAS No.: 3140-93-0
Molecular Formula: C4H2Br2S
Formula Weight: 241.94
Flash Point:
Formuła:
C₄H₂Br₂S Temp. Wrzenia: 215…216 °C Gęstość: 2,135 Temp. Zapłonu: >100 °C (212 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005418 Numer CAS: 3140-93-0 Numer WE (dawny EINECS): 221-542-6 Jednostka: 1993 ADR: 3,III |