2,6-Difenylopirydyna ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B25179.06
B25179.14
B25179.06EA
532
PLN
B25179.06
B25179.14
2,6-Difenylopirydyna ≥97%
2,6-Difenylopirydyna
Purity: 97%
CAS No.: 3558-69-8
Molecular Formula: C17H13N
Formula Weight: 231.30
Melting Point: 74-81°
Boiling Point: 210°/3mm
MDL No.: MFCD00006284
Formuła:
C₁₇H₁₃N Temp. Wrzenia: 210 °C (3 mmHg) Temp. topnienia: 74…81 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006284 Numer CAS: 3558-69-8 Numer WE (dawny EINECS): 222-620-2 |