Drukuj
4-Phenylpyridine 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
130910050 130910250 130911000
ACRO130910050EA 380 PLN
ACRO130910050 ACRO130910250 ACRO130911000
4-Phenylpyridine 99%
4-Phenylpyridine
Formuła: C₁₁H₉N
Temp. Wrzenia: 274…275 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 71…75 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006420
Numer CAS: 939-23-1
Numer WE (dawny EINECS): 213-357-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow to beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 71 to 75 °C
GC ≥98.5 %
Residue after evaporation ≤0.001 %