3-Fenylopirydyna ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B23930.06
B23930.14
B23930.06EA
469
PLN
B23930.06
B23930.14
3-Fenylopirydyna ≥97%
3-Fenylopirydyna
Purity: 97%
CAS No.: 1008-88-4
Molecular Formula: C11H9N
Formula Weight: 155.20
Flash Point:
Formuła:
C₁₁H₉N Temp. Wrzenia: 272 °C Temp. topnienia: 76…77 °C Gęstość: 1,085 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006380 Numer CAS: 1008-88-4 Numer WE (dawny EINECS): 213-762-6 |