2-Fenylopirydyna ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L07861.09
L07861.18
L07861.09EA
677
PLN
L07861.09
L07861.18
2-Fenylopirydyna ≥98%
2-Fenylopirydyna
Purity: 98%
CAS No.: 1008-89-5
Molecular Formula: C11H9N
Formula Weight: 155.20
Flash Point:
Formuła:
C₁₁H₉N MW: 155.2 g/mol Temp. Wrzenia: 268…270 °C Temp. topnienia: –5 °C Gęstość: 1.086 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006280 Numer CAS: 1008-89-5 Numer WE (dawny EINECS): 213-763-1 Jednostka: 2810 ADR: 6.1 III |