Drukuj
2,6-Di-tert-butylo-4-metylopirydyna ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2,6-Di-Tert-butyl-4-methylpyridine
L14143.03 L14143.06
L14143.03EA 329 PLN
L14143.03 L14143.06
2,6-Di-tert-butylo-4-metylopirydyna ≥97%
2,6-Di-tert-butylo-4-metylopirydyna
Purity: 97% CAS No.: 38222-83-2 Molecular Formula: C14H23N Formula Weight: 205.35 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 83°(181°F) Refractive Index: 1.4765 Melting Point: 30-35° Boiling Point: 232-234° Beilstein Reference: 130503 MDL No.: MFCD00006305
Formuła: C₁₄H₂₃N
Temp. Wrzenia: 232…234 °C
Temp. topnienia: 30…35 °C
Temp. Zapłonu: 83 °C (181 °F)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00006305
Numer CAS: 38222-83-2
Numer WE (dawny EINECS): 253-834-4