Drukuj
2,6-Di-tert-butylo-4-metylopirydyna 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2,6-Di-Tert-butyl-4-methylpyridine
224520050 224520250
ACRO224520050EA 749 PLN
ACRO224520050 ACRO224520250
2,6-Di-tert-butylo-4-metylopirydyna 98%
2,6-Di-tert-butylo-4-metylopirydyna
Formuła: C₁₄H₂₃N
Temp. topnienia: 33…36 °C
Temp. Zapłonu: 83 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00006305
Numer CAS: 38222-83-2
Numer WE (dawny EINECS): 253-834-4
Jednostka: 1325
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to yellow to orange to light brown Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4760 to 1.4780 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %