Drukuj
2,4,6-trimetylopirydyna for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22267.0050 8.22267.0250 8.22267.1000
8.22267.0050EA 184 PLN
8.22267.0050 8.22267.0250 8.22267.1000
2,4,6-trimetylopirydyna for synthesis, Sigma-Aldrich®
2,4,6-trimetylopirydyna
Formuła: C₈H₁₁N
Temp. Wrzenia: 171 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –43 °C
Gęstość: 0,9191 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 55 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006338
Numer CAS: 108-75-8
Numer WE (dawny EINECS): 203-613-3
Jednostka: 1993
ADR: 3,III
Klasyfikacja Merck : 13,09789
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 35 g/l (20 °C)
Melting Point -43 °C
Molar Mass 121.18 g/mol
Boiling Point 170 - 172 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 4 hPa (20 °C)
Flash Point 55 °C
Refractive Index 1.50 (20 °C)
Density 0.914 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) strongly alkaline