2,4,6-trimetylopirydyna ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A11058.AC
A11058.AE
A11058.AP
A11058.ACEA
210
PLN
A11058.AC
A11058.AE
A11058.AP
2,4,6-trimetylopirydyna ≥99%
2,4,6-trimetylopirydyna
Purity: 99%
CAS No.: 108-75-8
Molecular Formula: C8H11N
Formula Weight: 121.18
Flash Point: 54°(129°F)
Refractive Index: 1.4980
Odour: Unpleasant
pH: 9-10
Melting Point: -43°
Boiling Point: 171-172°
Beilstein Reference: 107283
Merck Reference: 14,9718
UN No.: 1992
MDL No.: MFCD00006338
Formuła:
C₈H₁₁N Temp. Wrzenia: 171…172 °C Temp. topnienia: –43 °C Gęstość: 0,916 Temp. Zapłonu: 54 °C (129 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006338 Numer CAS: 108-75-8 Numer WE (dawny EINECS): 203-613-3 Jednostka: 1992 ADR: 3,III Klasyfikacja Merck : 14,9718 |