2,3,5-Kolidyna ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2,3,5-Trimethylpyridine
B23537.06
B23537.14
B23537.22
B23537.06EA
246
PLN
B23537.06
B23537.14
B23537.22
2,3,5-Kolidyna ≥99%
2,3,5-Kolidyna
Purity: 99%
CAS No.: 695-98-7
Molecular Formula: C8H11N
Formula Weight: 121.18
Flash Point: 74°(165°F)
Refractive Index: 1.5075
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 182-184°
Beilstein Reference: 108832
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00126840
Formuła:
C₈H₁₁N Temp. Wrzenia: 182…184 °C Gęstość: 0,935 Temp. Zapłonu: 74 °C (165 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00126840 Numer CAS: 695-98-7 Numer WE (dawny EINECS): 211-786-1 Jednostka: 2810 ADR: 6.1,III |