3,5-Lutydyna ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
3,5-Dimethylpyridine
A14877.AC
A14877.AE
A14877.AP
A14877.ACEA
183
PLN
A14877.AC
A14877.AE
A14877.AP
3,5-Lutydyna ≥99%
3,5-Lutydyna
Purity: 99%
CAS No.: 591-22-0
Molecular Formula: C7H9N
Formula Weight: 107.16
Flash Point: 53°(127°F)
Refractive Index: 1.5050
Odour: Unpleasant
Melting Point: -9°
Boiling Point: 169-170°
Solubility: Sol
Beilstein Reference: 105682
UN No.: 1992
MDL No.: MFCD00006404
Formuła:
C₇H₉N Temp. Wrzenia: 169…170 °C Temp. topnienia: –9 °C Gęstość: 0,941 Temp. Zapłonu: 53 °C (127 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006404 Numer CAS: 591-22-0 Numer WE (dawny EINECS): 209-708-6 Jednostka: 1992 ADR: 3,III |