Drukuj
3,5-Lutydyna 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3,5-Dimethylpyridine
125211000 125215000
ACRO125211000EA 305 PLN
ACRO125211000 ACRO125215000
3,5-Lutydyna 98+%
3,5-Lutydyna
Formuła: C₇H₉N
Temp. Wrzenia: 172,7 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –9 °C
Gęstość: 0,93 g/cm³
Temp. Zapłonu: 53 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006404
Numer CAS: 591-22-0
Numer WE (dawny EINECS): 209-708-6
Jednostka: 2920
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5040 to 1.5060 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Sulfate (SO4) ≤0.05 %
Iron (Fe) ≤0.005 %
Acidity (HCl) ≤0.025 %
Insoluble matter ≤0.025 % (in water and ppt by NH4OH)