3,4-Lutydyna ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 583-58-4
Molecular Formula: C7H9N
Formula Weight: 107.16
Flash Point: 47°(116°F)
Refractive Index: 1.5120
Odour: Unpleasant
Melting Point: -11°
Boiling Point: 163-164°
Beilstein Reference: 106583
UN No.: 2929
MDL No.: MFCD00006403
Formuła:
C₇H₉N Temp. Wrzenia: 163…164 °C Temp. topnienia: –11 °C Gęstość: 0,955 Temp. Zapłonu: 47 °C (116 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006403 Numer CAS: 583-58-4 Numer WE (dawny EINECS): 209-511-5 Jednostka: 2929 ADR: 6.1,II |