2,6-dimetylopirydyna ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 98+%
CAS No.: 108-48-5
Molecular Formula: C7H9N
Formula Weight: 107.16
Flash Point: 33°(91°F)
Refractive Index: 1.4970
Odour: Unpleasant
Melting Point: -7°
Boiling Point: 143-145°
Beilstein Reference: 105690
Merck Reference: 14,5616
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00006345
Formuła:
C₇H₉N Temp. Wrzenia: 143…145 °C Temp. topnienia: –7 °C Gęstość: 0,923 Temp. Zapłonu: 33 °C (91 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006345 Numer CAS: 108-48-5 Numer WE (dawny EINECS): 203-587-3 Jednostka: 1993 ADR: 3,III Klasyfikacja Merck : 14,5616 |