Drukuj
2,6-dimetylopirydyna 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2,6-Dimethylpyridine
125190010 125192500 125190025
ACRO125190010EA 843 PLN
ACRO125190010 ACRO125192500 ACRO125190025
2,6-dimetylopirydyna 99%
2,6-dimetylopirydyna
Formuła: C₇H₉N
MW: 107.16 g/mol
Temp. Wrzenia: 143…145 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –6 °C
Gęstość: 0.92 g/cm³
Temp. Zapłonu: 33 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006345
Numer CAS: 108-48-5
Numer WE (dawny EINECS): 203-587-3
Jednostka: 1993
ADR: 3 III
Klasyfikacja Merck : 13,05636
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4966 to 1.4986 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %