Drukuj
2,6-Di-tert-butylopirydyna 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
204640050 204640250
ACRO204640050EA 960 PLN
ACRO204640050 ACRO204640250
2,6-Di-tert-butylopirydyna 97%
2,6-Di-tert-butylopirydyna
Formuła: C₁₃H₂₁N
Temp. Wrzenia: 209 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 2…4 °C
Gęstość: 0,852 g/cm³
Temp. Zapłonu: 72 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00006306
Numer CAS: 585-48-8
Numer WE (dawny EINECS): 209-557-6
Klasyfikacja Merck : 12,03086
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4720 to 1.4740 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %