Drukuj
2,4-dimetylopirydyna 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2,4-Dimethylpyridine
125181000 125185000
ACRO125181000EA 556 PLN
ACRO125181000 ACRO125185000
2,4-dimetylopirydyna 98+%
2,4-dimetylopirydyna
Formuła: C₇H₉N
Temp. Wrzenia: 159 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –60 °C
Gęstość: 0,92 g/cm³
Temp. Zapłonu: 47 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006337
Numer CAS: 108-47-4
Numer WE (dawny EINECS): 203-586-8
Jednostka: 1992
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4990 to 1.5010 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Total volume capacity ≥1.10 eq/l (OH) as is