2,3-Lutydyna ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99%
CAS No.: 583-61-9
Molecular Formula: C7H9N
Formula Weight: 107.16
Flash Point: 50°(122°F)
Refractive Index: 1.5080
Odour: Unpleasant
Melting Point: -17°
Boiling Point: 160-161°
Beilstein Reference: 106418
UN No.: 2929
MDL No.: MFCD00009605
Formuła:
C₇H₉N Temp. Wrzenia: 160…161 °C Temp. topnienia: –17 °C Gęstość: 0,948 Temp. Zapłonu: 50 °C (122 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009605 Numer CAS: 583-61-9 Numer WE (dawny EINECS): 209-514-1 Jednostka: 2929 ADR: 6.1,II |