2-Benzylopirydyna ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A10662.18
A10662.0B
A10662.30
A10662.18EA
221
PLN
A10662.18
A10662.0B
A10662.30
2-Benzylopirydyna ≥98%
2-Benzylopirydyna
Purity: 98+%
CAS No.: 101-82-6
Molecular Formula: C12H11N
Formula Weight: 169.23
Flash Point: 125°(257°F)
Refractive Index: 1.5790
Melting Point: 10-12°
Boiling Point: 140-143°/11mm
Beilstein Reference: 115875
MDL No.: MFCD00006352
Formuła:
C₁₂H₁₁N Temp. Wrzenia: 140…143 °C (11 mmHg) Temp. topnienia: 10…12 °C Gęstość: 1,054 Temp. Zapłonu: 125 °C (257 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006352 Numer CAS: 101-82-6 Numer WE (dawny EINECS): 202-979-1 |