Drukuj
4-Pikolina for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-Metylopirydyna, γ-Pikolina
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07049.0100 8.07049.0500 8.07049.0010
8.07049.0100EA 157 PLN
8.07049.0100 8.07049.0500 8.07049.0010
4-Pikolina for synthesis, Sigma-Aldrich®
4-Pikolina
Formuła: C₆H₇N
Temp. Wrzenia: 144,9 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 3 °C
Gęstość: 0,9547 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 40 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006440
Numer CAS: 108-89-4
Numer WE (dawny EINECS): 203-626-4
Jednostka: 2313
ADR: 3,III
Klasyfikacja Merck : 12,07556
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 1000 g/l (25 °C)
Melting Point 3 °C
Molar Mass 93.13 g/mol
Boiling Point 145 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 5.8 hPa (20 °C)
Flash Point 40 °C
Refractive Index 1.5049 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.3 - 8.7 %(V)
Density 0.95 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 500 °C