4-Pikolina ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
4-Metylopirydyna, γ-Pikolina
A15595.0F
A15595.AE
A15595.AP
A15595.0FEA
1160
PLN
A15595.0F
A15595.AE
A15595.AP
4-Pikolina ≥98%
4-Pikolina
Purity: 98%
CAS No.: 108-89-4
Molecular Formula: C6H7N
Formula Weight: 93.13
Flash Point: 39°(102°F)
Refractive Index: 1.5050
Odour: Unpleasant
pH: 10-11
Melting Point: 3°
Boiling Point: 144-145°
Beilstein Reference: 104586
Merck Reference: 14,7402
UN No.: 2313
MDL No.: MFCD00006440
Formuła:
C₆H₇N Temp. Wrzenia: 144…145 °C Temp. topnienia: 3 °C Gęstość: 0,957 Temp. Zapłonu: 39 °C (102 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006440 Numer CAS: 108-89-4 Numer WE (dawny EINECS): 203-626-4 Jednostka: 2313 ADR: 3,III Klasyfikacja Merck : 14,7402 |