Drukuj
4-Pikolina 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-Metylopirydyna, γ-Pikolina
157600010 157600025 157602500
ACRO157600010EA 333 PLN
ACRO157600010 ACRO157600025 ACRO157602500
4-Pikolina 99%
4-Pikolina
Formuła: C₆H₇N
Temp. Wrzenia: 145 °C (760 mmHg)
Gęstość: 0,95 g/cm³
Temp. Zapłonu: 39 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006440
Numer CAS: 108-89-4
Numer WE (dawny EINECS): 203-626-4
Jednostka: 2313
ADR: 3,III
Klasyfikacja Merck : 12,07556
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5040 to 1.5060 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %