3-Pikolina ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
3-Metylopirydyna, β-Pikolina
A14012.0F
A14012.AE
A14012.0FEA
1140
PLN
A14012.0F
A14012.AE
3-Pikolina ≥99%
3-Pikolina
Purity: 99%
CAS No.: 108-99-6
Molecular Formula: C6H7N
Formula Weight: 93.13
Flash Point: 36°(96°F)
Refractive Index: 1.5055
Melting Point: -18°
Boiling Point: 143-144°
Beilstein Reference: 1366
Merck Reference: 14,7401
UN No.: 2313
MDL No.: MFCD00006402
Formuła:
C₆H₇N Temp. Wrzenia: 143…144 °C Temp. topnienia: –18 °C Gęstość: 0,955 Temp. Zapłonu: 36 °C (96 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006402 Numer CAS: 108-99-6 Numer WE (dawny EINECS): 203-636-9 Jednostka: 2313 ADR: 3,III Klasyfikacja Merck : 14,7401 |