2-Pikolina ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
α-Pikolina, 2-Metylopirydyna
A10847.0F
A10847.AE
A10847.AP
A10847.0FEA
1020
PLN
A10847.0F
A10847.AE
A10847.AP
2-Pikolina ≥98%
2-Pikolina
Purity: 98+%
CAS No.: 109-06-8
Molecular Formula: C6H7N
Formula Weight: 93.13
Flash Point: 26°(78°F)
Refractive Index: 1.5000
Melting Point: -70°
Boiling Point: 128-129°
Beilstein Reference: 104581
Merck Reference: 14,7400
UN No.: 2313
MDL No.: MFCD00006332
Formuła:
C₆H₇N Temp. Wrzenia: 128…129 °C Temp. topnienia: –70 °C Gęstość: 0,944 Temp. Zapłonu: 26 °C (78 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006332 Numer CAS: 109-06-8 Numer WE (dawny EINECS): 203-643-7 Jednostka: 2313 ADR: 3,III Klasyfikacja Merck : 14,7400 |