Drukuj
2-Pikolina 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: α-Pikolina, 2-Metylopirydyna
149330010 149330025 149330250
ACRO149330010EA 370 PLN
ACRO149330010 ACRO149330025 ACRO149330250
2-Pikolina 98%
2-Pikolina
Formuła: C₆H₇N
Temp. Wrzenia: 129,5 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –70 °C
Gęstość: 0,94 g/cm³
Temp. Zapłonu: 28 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006332
Numer CAS: 109-06-8
Numer WE (dawny EINECS): 203-643-7
Jednostka: 1992
ADR: 3,III
Klasyfikacja Merck : 12,07554
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4990 to 1.5010 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥97.5 %