3-(Trifluoromethyl)pyridine ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L17280.03
L17280.06
L17280.03EA
891
PLN
L17280.03
L17280.06
3-(Trifluoromethyl)pyridine ≥97%
3-(Trifluoromethyl)pyridine
Purity: 97%
CAS No.: 3796-23-4
Molecular Formula: C6H4F3N
Formula Weight: 147.10
Flash Point: 19°(66°F)
Refractive Index: 1.4173
Boiling Point: 111-114°
Beilstein Reference: 1563102
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00100032
Formuła:
C₆H₄F₃N Temp. Wrzenia: 111…114 °C Gęstość: 1,28 Temp. Zapłonu: 19 °C (66 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00100032 Numer CAS: 3796-23-4 Numer WE (dawny EINECS): 223-268-2 Jednostka: 1993 ADR: 3,II |