2-Chloro-6-methylpyridine ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
6-Chloro-2-picoline
B20174.06
B20174.14
B20174.06EA
513
PLN
B20174.06
B20174.14
2-Chloro-6-methylpyridine ≥98%
2-Chloro-6-methylpyridine
Purity: 98%
CAS No.: 18368-63-3
Molecular Formula: C6H6ClN
Formula Weight: 127.57
Flash Point: 73°(163°F)
Refractive Index: 1.5265
Boiling Point: 64-68°/10mm
Beilstein Reference: 107187
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00006245
Formuła:
C₆H₆ClN MW: 127.57 g/mol Temp. Wrzenia: 64…68 °C (10 mmHg) Gęstość: 1.167 Temp. Zapłonu: 73 °C (163 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006245 Numer CAS: 18368-63-3 Numer WE (dawny EINECS): 242-241-6 Jednostka: 2810 ADR: 6.1 III |