2-Bromo-6-metylopirydyna ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
6-Bromo-2-picoline, 2-Bromo-6-picoline
L20018.06
L20018.14
L20018.06EA
678
PLN
L20018.06
L20018.14
2-Bromo-6-metylopirydyna ≥98%
2-Bromo-6-metylopirydyna
Purity: 98%
CAS No.: 5315-25-3
Molecular Formula: C6H6BrN
Formula Weight: 172.03
Flash Point: 97°(206°F)
Refractive Index: 1.5625
Boiling Point: 102-103°/20mm
Beilstein Reference: 107322
MDL No.: MFCD00040743
Formuła:
C₆H₆BrN Temp. Wrzenia: 102…103 °C (20 mmHg) Gęstość: 1,512 Temp. Zapłonu: 97 °C (206 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00040743 Numer CAS: 5315-25-3 Numer WE (dawny EINECS): 226-173-4 |