2-Bromo-5-metylopirydyna ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2-Bromo-5-picoline
B25083.06
B25083.14
B25083.22
B25083.06EA
372
PLN
B25083.06
B25083.14
B25083.22
2-Bromo-5-metylopirydyna ≥98%
2-Bromo-5-metylopirydyna
Purity: 98+%
CAS No.: 3510-66-5
Molecular Formula: C6H6BrN
Formula Weight: 172.03
Flash Point: 103°(217°F)
Melting Point: 40-45°
Boiling Point: 95-96°/12mm
Beilstein Reference: 107323
MDL No.: MFCD00209553
Formuła:
C₆H₆BrN MW: 172.02 g/mol Temp. Wrzenia: 95…96 °C (12 mmHg) Temp. topnienia: 40…45 °C Temp. Zapłonu: 103 °C (217 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00209553 Numer CAS: 3510-66-5 |