Drukuj
2-Bromo-5-metylopirydyna 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Bromo-5-picoline
347170050 347170250
ACRO347170050EA 301 PLN
ACRO347170050 ACRO347170250
2-Bromo-5-metylopirydyna 98%
2-Bromo-5-metylopirydyna
Formuła: C₆H₆BrN
MW: 172.02 g/mol
Temp. Wrzenia: 95…96 °C (12.5 mmHg)
Temp. topnienia: 40…45 °C
Temp. Zapłonu: 103 °C
Numer MDL: MFCD00209553
Numer CAS: 3510-66-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow to light brown Low melting crystalline solid or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 40 to 45 °C
GC ≥97.5 %