Drukuj
2-Winylopiridyna, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
132292-100ML 132292-500ML 132292-5ML
SIAL132292-100MLEA 188 PLN
SIAL132292-100ML SIAL132292-500ML SIAL132292-5ML
2-Winylopiridyna, Sigma-Aldrich®
2-Winylopiridyna
Formuła: C₇H₇N
Temp. Wrzenia: 159 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –50 °C
Gęstość: 0,9735 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 51 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00006355
Numer CAS: 100-69-6
Numer WE (dawny EINECS): 202-879-8
Jednostka: 3073
ADR: 6.1,II