Pirydyna 99,7, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS zA
Dostawca: VWR Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Azabenzene, Azine
27199.268EA
738
PLN
27199.268
27199.292
27199.326
27199.460
Pirydyna 99,7, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS zA
Pirydyna
Formuła:
C₅H₅N MW: 79.1 g/mol Temp. Wrzenia: 115 Temp. topnienia: –44 °C Gęstość: 0.983 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 17 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011732 Numer CAS: 110-86-1 Numer WE (dawny EINECS): 203-809-9 Jednostka: 1282 ADR: 3 II Klasyfikacja Merck : 13,08060 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (on anhydrous substance) | Min. 99.7 % |
IR Spectrum | Passes test |
Solubility in water | Passes test ACS |
Acidity or alkalinity | Max. 0.2 meq/g |
Boiling point | 114 - 116 °C |
Colouration | Max. 10 APHA |
Density (20/4) | 0.981 - 0.983 |
Evaporation residue | Max. 20 ppm |
Substances reducing KMnO4 (as O) | Max. 5 ppm |
alpha-Picoline | Max. 0.2 % |
Piperidine | Max. 100 ppm |
Water | Max. 0.1 % |
Cl (Chloride) | Max. 5 ppm |
NH3 (Ammonia) | Max. 20 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 5 ppm |
Al (Aluminium) | Max. 0.05 ppm |
B (Boron) | Max. 0.1 ppm |
Ba (Barium) | Max. 0.02 ppm |
Ca (Calcium) | Max. 0.5 ppm |
Cd (Cadmium) | Max. 0.01 ppm |
Co (Cobalt) | Max. 0.01 ppm |
Cr (Chromium) | Max. 0.02 ppm |
Cu (Copper) | Max. 0.05 ppm |
Fe (Iron) | Max. 0.1 ppm |
K (Potassium) | Max. 0.2 ppm |
Mg (Magnesium) | Max. 0.05 ppm |
Mn (Manganese) | Max. 0.01 ppm |
Na (Sodium) | Max. 1 ppm |
Ni (Nickel) | Max. 0.01 ppm |
Pb (Lead) | Max. 0.01 ppm |
Sn (Tin) | Max. 0.1 ppm |
Sr (Strontium) | Max. 0.02 ppm |
Zn (Zinc) | Max. 0.05 ppm |
Conforms to ACS | Passes test |
Conforms to Reag. Ph.Eur. | Passes test |