Drukuj
Pirydyna, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS for analysis, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Azabenzene, Azine
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.09728.0100 1.09728.0500 1.09728.1000 1.09728.2500 1.09728.6025 1.09728.4000
1.09728.0100EA 134 PLN
1.09728.0100 1.09728.0500 1.09728.1000 1.09728.2500 1.09728.6025 1.09728.4000
Pirydyna, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS for analysis, Supelco®
Pirydyna
EMSURE® grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications, and are frequently used in regulated and highly demanding lab applications. EMSURE® provides worldwide best and most extensive product specifications. We declare our EMSURE® range to be in compliance with the ACS, with the reagent part of the European Pharmacopoeia (Reag. Ph Eur) and also with the ISO standards.
Formuła: C₅H₅N
MW: 79.1 g/mol
Temp. Wrzenia: 115
Temp. topnienia: –44 °C
Gęstość: 0.983 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 17
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011732
Numer CAS: 110-86-1
Numer WE (dawny EINECS): 203-809-9
Jednostka: 1282
ADR: 3
Klasyfikacja Merck : 13,08060
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f9c5934940218027dae0d80a1f98b6d5179c0a8&vid=9f2ef46a26e488d366e82869b3acb96652b5dab1&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -42 °C
Molar Mass 79.1 g/mol
Boiling Point 115 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 20 hPa (20 °C)
Flash Point 17 °C
Explosion Limit 1.7 - 10.6 %(V)
Density 0.982 g/cm3 (20 °C)
pH 8.5 (16 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 482 °C
Evaporation number 12.7