Drukuj
Pirydyna, (dried basis) ≥99.5% (by GC), Puriss. Reag. Ph. Eur. (≤0.0075% H₂O), Riedel-de Haën™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Azabenzene, Azine
34945-1L 34945-6X1L
34945-1LEA 1610 PLN
34945-1L 34945-6X1L
Pirydyna, (dried basis) ≥99.5% (by GC), Puriss. Reag. Ph. Eur. (≤0.0075% H₂O), Riedel-de Haën™
Pirydyna
Beilstein Number: 103233
Formuła: C₅H₅N
Temp. Wrzenia: 115 °C (1,013 hPa)
Temp. topnienia: –42 °C
Gęstość: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011732
Numer CAS: 110-86-1
Numer WE (dawny EINECS): 203-809-9
Jednostka: 1282
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 13,08060
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f9c5934940218027dae0d80a1f98b6d5179c0a8&vid=9f2ef46a26e488d366e82869b3acb96652b5dab1&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Refractive Index n20/D 1.509 (lit.)
Assay (GC) Min. 99.5 %
Boiling range 114 - 116 °C
Non-volatile matter Max. 0.002 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.0075 %
Aluminium (Al) Max. 0.00005 %
Boron (B) Max. 0.000002 %
Barium (Ba) Max. 0.00001 %
Calcium (Ca) Max. 0.00005 %
Cadmium (Cd) Max. 0.000005 %
Cobalt (Co) Max. 0.000002 %
Chromium (Cr) Max. 0.000002 %
Copper (Cu) Max. 0.000002 %
Iron (Fe) Max. 0.00001 %
Magnesium (Mg) Max. 0.00001 %
Manganese (Mn) Max. 0.000002 %
Nickel (Ni) Max. 0.000002 %
Lead (Pb) Max. 0.00001 %
Tin (Sn) Max. 0.00001 %
Zinc (Zn) Max. 0.00001 %
Chloride (Cl) Max. 0.0005 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.0005 %
KMnO₄ reducing matter (as O) Max. 0.0005 %
Piperidine (GC) Max. 0.01 %
2-picoline (GC) Max. 0.2 %
Ammonia (NH₃) Max. 0.001 %