Drukuj
Pirydyna, low water content ≥99.0% (by GC, corrected for water content), BAKER ANALYZED® HPLC dla HPLC/UHPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej), do spektrofotometrii, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Niebezpieczeństwo
Packaged under nitrogen.
9393-02EA 3490 PLN
9393-WR 9393-03 9393-02
Pirydyna, low water content ≥99.0% (by GC, corrected for water content), BAKER ANALYZED® HPLC dla HPLC/UHPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej), do spektrofotometrii, J.T.Baker®
Pirydyna
Formuła: C₅H₅N
MW: 79,1 g/mol
Temp. Wrzenia: 115 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –44 °C
Gęstość: 0,983 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 17 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011732
Numer CAS: 110-86-1
Numer WE (dawny EINECS): 203-809-9
Jednostka: 1282
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 13,08060
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/07/97/790797.jpg
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (by GC, corrected for water) ≥99.0 %
Ammonia (as NH₃) ≤0.002 %
Color (APHA) ≤10
Reducing Substances Passes Test
Residue after Evaporation ≤5 ppm
Solubility in H₂O Passes Test
Sulfate (SO₄) ≤0.001 %
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 400 nm ≤0.005
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 375 nm ≤0.01
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 350 nm ≤0.01
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 340 nm ≤0.10
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 330 nm ≤1.00
Water (by KF, volumetric) ≤0.01 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Trace Impurities - Copper (Cu) ≤5 ppm