Drukuj
Pirydyna, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Niebezpieczeństwo
Synonim: Azabenzene, Azine
8073.1000EA 1140 PLN
8073.1000 8073.2500
Pirydyna, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Pirydyna
Formuła: C₅H₅N
MW: 79.1 g/mol
Temp. Wrzenia: 115
Temp. topnienia: –44 °C
Gęstość: 0.983 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 17
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011732
Numer CAS: 110-86-1
Numer WE (dawny EINECS): 203-809-9
Jednostka: 1282
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 13,08060
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f9c5934940218027dae0d80a1f98b6d5179c0a8&vid=9f2ef46a26e488d366e82869b3acb96652b5dab1&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Exceeds ACS Specifications
Assay (by GC) min. 99.0 %
Ammonia (NH3) max. 0.002 %
Chloride (Cl) max. 0.001 %
Reducing Substances passes test
Residue after Evaporation max. 0.002 %
Solubility in Water passes test
Suitability for OH groups determ. by phthalisation passes test
Sulfate (SO4) max. 0.001 %
Water (H2O) max. 0.1 %
Trace Impurities (in ppm)
Aluminium (Al) max. 0.5
Boron (B) max. 0.1
Barium (Ba) max. 0.1
Calcium (Ca) max. 0.5
Cadmium (Cd) max. 0.05
Cobalt (Co) max. 0.02
Chromium (Cr) max. 0.02
Copper (Cu) max. 0.02
Iron (Fe) max. 0.1
Magnesium (Mg) max. 0.1
Manganese (Mn) max. 0.02
Nickel (Ni) max. 0.02
Lead (Pb) max. 0.1
Tin (Sn) max. 0.1
Zinc (Zn) max. 1.0