Pirydyna ≥99.5% for HPLC
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Azabenzene, Azine
22905.K2
22905.K7
22905.M1
22905.K2EA
1520
PLN
22905.K2
22905.K7
22905.M1
Pirydyna ≥99.5% for HPLC
Pirydyna
Purity: 99.5+%
CAS No.: 110-86-1
Molecular Formula: C5H5N
Formula Weight: 79.10
Flash Point: 20°(68°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.978
Refractive Index: 1.5100
Odour: Unpleasant
Melting Point: -42°
Boiling Point: 115°
Beilstein Reference: 103233
Merck Reference: 14,7970
UN No.: 1282
MDL No.: MFCD00011732
Formuła:
C₅H₅N MW: 79.1 g/mol Temp. Wrzenia: 115 °C Temp. topnienia: –42 °C Gęstość: 0.978 Temp. Zapłonu: 20 °C (68 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011732 Numer CAS: 110-86-1 Numer WE (dawny EINECS): 203-809-9 Jednostka: 1282 ADR: 3 II Klasyfikacja Merck : 14,7970 |