Drukuj
Pirydyna 99+% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Azabenzene, Azine
418545000 418540010 418540025 418540250
ACRO418545000EA 743 PLN
ACRO418545000 ACRO418540010 ACRO418540025 ACRO418540250
Pirydyna 99+% ACS
Pirydyna
Formuła: C₅H₅N
MW: 79.1 g/mol
Temp. Wrzenia: 115…116 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –42 °C
Gęstość: 0.978 g/cm³
Temp. Zapłonu: 17 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011732
Numer CAS: 110-86-1
Numer WE (dawny EINECS): 203-809-9
Jednostka: 1282
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 13,08060
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f9c5934940218027dae0d80a1f98b6d5179c0a8&vid=9f2ef46a26e488d366e82869b3acb96652b5dab1&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.1 % (K.F.)
Solubility (in water) Passes test
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.002 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤10 ppm
Copper (Cu) ≤5 ppm
Reducing substances Passes test
Ammonia (NH3) ≤20 ppm