Drukuj
Pirydyna 99+%, extra pure for non-aqueous titration
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Azabenzene, Azine
418530010 418532500 418530025
ACRO418530010EA 1200 PLN
ACRO418530010 ACRO418532500 ACRO418530025
Pirydyna 99+%, extra pure for non-aqueous titration
Pirydyna
Formuła: C₅H₅N
Temp. Wrzenia: 115 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –42 °C
Gęstość: 0,978 g/cm³
Temp. Zapłonu: 17 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011732
Numer CAS: 110-86-1
Numer WE (dawny EINECS): 203-809-9
Jednostka: 1282
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 13,08060
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f9c5934940218027dae0d80a1f98b6d5179c0a8&vid=9f2ef46a26e488d366e82869b3acb96652b5dab1&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5080 to 1.5110 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (Coulometric)
Boiling point 114 to 116°C
GC ≥99.0 %
Color scale ≤20 APHA
Residue after evaporation ≤0.002 %