Drukuj
Pirydyna 99+% Spectroscopy
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Azabenzene, Azine
386560250 386562500 386560010
ACRO386560250EA 146 PLN
ACRO386560250 ACRO386562500 ACRO386560010
Pirydyna 99+% Spectroscopy
Pirydyna
Formuła: C₅H₅N
MW: 79.1 g/mol
Temp. Wrzenia: 115
Temp. topnienia: –42 °C
Gęstość: 0.978 g/cm³
Temp. Zapłonu: 17
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011732
Numer CAS: 110-86-1
Numer WE (dawny EINECS): 203-809-9
Jednostka: 1282
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 13,08060
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f9c5934940218027dae0d80a1f98b6d5179c0a8&vid=9f2ef46a26e488d366e82869b3acb96652b5dab1&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Water ≤0.05 %
GC ≥99.0 %
UV at 345 nm A: ≤0.022
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %